Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
Marque: Fisherbrand™ 15304789
49.59 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
- Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Spécification
Transparent | |
Verre neutre type 1B | |
Tall form | |
67 mm |
17 mm | |
10.5 ml | |
Bouchon à vis | |
15 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Fisherbrand™ Bouchons à vis en polypropylène noirs pour fla... X300 Bouchon à vis,PP noir,diam ext 17.4... Code produit: 15394789
37.75€ / 300 pièces
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
16Heures
16Minutes
16Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant