Learn More
Thermo Scientific™ UV Exposure Screen for myECL™ Imager
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24,5 cm x 19,5 cm x 3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les accessoires et pièces de rechange pour imageur Thermo Scientific™ myECL sont destinés à être utilisés avec l’imageur Thermo Scientific myECL.
Pièces de rechange pour le système d’imagerie myECL et ses accessoires pour développer ses capacités.
Spécification
Spécification
| Type de produit | UV Exposure Screen |
| Description | Écran d’exposition aux UV |
| À utiliser avec (équipement) | myECL Imager |
| Dimensions (LxW) | 24,5 cm x 19,5 cm x 3,2 mm |
| Gamme de produits | myECL |