Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Code produit. 14833562 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
28 ml
30 ml
Quantité:
125/boîte
500/boîte
Conditionnement:
125 pièces
500 pièces
Code produit. 14833562
Marque: Fisherbrand™ 127030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
  • Verre sodocalcique de type III
  • Bouchon à tête vissante en polypropylène
  • Flacon coloré transparent
  • Col vissant fileté
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau Verre sodocalcique de type III
Volume (métrique) 30 ml
À utiliser avec (application) Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture
Type de goulot À vis
Modèle Tubulaire
Type de filetage À vis
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 82 mm
Quantité 500/boîte
Type Flacon
Taille du bouchon 24 mm