Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Marque: Macherey-Nagel™ 727403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
400 mm | |
Diamètre intérieur :25 mm | |
avec adaptateur et robinet en PTFE | |
Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis |
Verre | |
Colonne Flash | |
Colonne de chromatographie Flash en verre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre > Diamètre intérieur : 25 mm ; longueur : 400 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu