Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Allez encore plus loin dans le contrôle de pipettes. Les accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ accu-jet™ pro disponibles comprennent des filtres à membrane de rechange stériles et non stériles, un adaptateur en silicone avec clapet anti-retour en PTFE, une pile NiMH, un chargeur 240 V à 60 Hz et un support mural.
Marque: BRAND™ 26508
14.89 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24150" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les accessoires pour contrôleur de pipettes BrandTech™ accu-jet™ S disponibles pour la commande comprennent :
- Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm stériles
- Non stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
- Adaptateur en silicone avec soupape anti-retour en PTFE
Spécification
accu-jet S | |
Adaptateur en silicone | |
Chaque |
Silicone | |
Contrôleur de pipette accu-jet™ S |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Manipulez avec précision
Économisez jusqu’à 92 % sur les équipements de manipulation des liquidesCode promotionnel: 24150Expire: 2025-03-14
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30