Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
Marque: Macherey-Nagel™ 726353.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C à 320°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 Amine | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC), Analyse des amines polyfonctionnelles | |
1 μm | |
1/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine > Longueur : 30 m ; Diamètre intérieur : 0,32 mm ; Épaisseur du film : 1um
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu