Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté en PFA
Assemblage rapide et facile lors du raccordement d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé.
Marque:  Masterflex™ 06383-94
Code produit. 11719337
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Connectez les circuits de liquide sans utiliser d’outils
  • Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tubulure NPTM 3/8 x 3/8 po de D.I.
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Raccords cannelés
PFA
1 unité
NPTM 3/8 po
Nom du produit
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté en PFA > Pour tubulure NPTM 3/8 x 3/8 po de D.I.