Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EasyPack™
Scellé avec une fermeture à ouverture facile. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ sont conditionnées en vrac avec des tailles différentes.
Marque: Gilson™ F161451
42.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24310" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
- Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
- Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
Spécification
0,1 à 20 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
12 cm | |
Universal | |
Pointes de pipettes | |
Réutilisable | |
Pipetman EcoPack |
Sans filtre | |
Clear | |
4,72 in | |
Emballé | |
5 sachets de 200 cönes | |
Rouge | |
Oui | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
SCBC3-00655 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F161451 |
SCBC3-00654 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F161451 |
SCBC3-00653 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F161451 |
SCBC3-00652 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F161451 |
SCBC3-00651 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F161451 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30