Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EasyPack™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
1 à 10 ml
1 à 5 ml
100 à 1000 μl
100 à 1200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
Format:
Emballé
Quantité:
1 000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Conditionnement:
1000 pièces
1002 pièces
200 pièces
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
- Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
- Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 7,87 in |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Diamètre (métrique) externe | .07 in |
| Format | Emballé |
| Type de pointe | Universal |
| Afficher plus |