Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
GREENER_CHOICE
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
Marque:  Gilson™ F161360
28.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10001972
  • 32.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Entièrement autoclavables
  • En PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack vide
Purple
PP
No
Pointes de pipette D5000 1 à 5 ml
3,82 in
4,33 in
Autoclavable
Cônes de pipettes (1 à 5 ml D5000)
Rectangular
Non stérile
9.7 cm
5,94 in
Nom du produit
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes > Pour les cônes de pipette de 1 à 5 ml D5000