Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
Les racks à code couleur permettent de différencier les modèles de pointes et d’identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles. Le système de recharge Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ est disponible en versions autoclavable et stérilisée.
Marque: Gilson™ F167103
33.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
- Disponible en versions autoclavables et stérilisées
- S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
- Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Système de recharge de pipette Tower Pack™ | |
Usage unique | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
4,21 in | |
Rack, 10 x 96 | |
Jaune | |
Cônes de pipettes D200 2 à 200 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
TLYZ3-86010 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86009 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86008 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86007 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86006 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167103 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%