Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes PIPETMAN™ Diamond™, packs de recharge
Le PACK DE RECHARGE est le moyen le plus simple et le plus rapide de remplir une boîte TIPACK vide
Marque: Gilson™ F167013
20.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Trois fois plus petite qu’une boîte de pointes standard
- Écologique : utilise jusqu’à 70 % de plastique en moins que la boîte de racks standard
- Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles
- Conditions d’autoclavage : Chaleur humide/121°C/20 minutes/1 bar
Spécification
2 à 200 μl | |
D200 | |
Pipetman Diamond |
Autoclavable | |
Recharge |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
SBBF3-00760 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00759 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00758 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00757 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167013 |
SBBF3-00756 | Certificat de qualité | 10/08/2023 | F167013 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%