Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EasyPack™
Scellé avec une fermeture à ouverture facile. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ sont conditionnées en vrac avec des tailles différentes.
Marque: Gilson™ F161671
29.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
- Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
- Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
Spécification
100 à 1000 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
20 cm | |
Universal | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Pipetman EasyPack |
Sans filtre | |
Clear | |
7,87 in | |
Emballé | |
5 sachets de 200 cönes | |
Bleu foncé | |
Oui | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
23Minutes
47Secondes
51 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
23Minutes
47Secondes
51 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
23Minutes
47Secondes
51 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
0Minutes
12Secondes
8