Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, red, clear wells
Allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque: Thermo Scientific™ AB2396R
108.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo™ allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques Armadillo sont disponibles en formats 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs et peuvent être commandées avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits transparents ou blancs ; choisissez des puits blancs pour des résultats qPCR supérieurs. Le cadre résistant à la déformation spécialement conçu et les options de formats multiples font des plaques PCR Armadillo le choix idéal pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.- Cadre en polycarbonate pour un cycle thermique résistant aux déformations
- Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
- Puits en polypropylène à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal
- Forme de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons
- Caractère alphanumérique plat et conception de puits à bord surélevé pour une amélioration du thermoscellage
- Le pont transparent optique permet une visibilité facile des puits
- Plusieurs options de couleur de cadre, toutes disponibles dans les puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
- Volume maximum des puits de 0,2 ml
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Rouge, Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PC, PP | |
96 | |
25 plates | |
Transparent |
Certifié sans RNase / DNase | |
Armadillo™ | |
Microplaque PCR | |
À jupe | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Profil bas |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I19B4Q715 | Certificat de conformité | 27/01/2025 | AB2396R |
I16A4Q111 | Certificat de conformité | 26/01/2025 | AB2396R |
I08B4Q621 | Certificat de conformité | 26/01/2025 | AB2396R |
I19B4Q721 | Certificat de conformité | 26/01/2025 | AB2396R |
I26B4Q411 | Certificat de conformité | 26/01/2025 | AB2396R |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
6Minutes
32Secondes
54Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
6Minutes
32Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
2Heures
6Minutes
32Secondes
54Nouvelle offre Économisez maintenant
Ce produit est vendu sous licence par Eppendorf AG.