Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ II
Code produit. p-4924990
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10679234
Marque: Gibco™ 10902179
Optimisé pour la production à grande échelle de protéines recombinantes exprimées à l’aide du système de vecteur d’expression baculovirus (BEVS).
SFM SF-900 II est un milieu de culture cellulaire d’insectes sans sérum et sans protéines optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
  • Croissance à long terme et haute-densité exceptionnelle
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
  • Adaptable aux bioréacteurs
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21, production de vaccin viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Glutamine
Gamme de produits Gibco, Sf-900, SynerGy
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication