Learn More
Bochem™ Chariot de laboratoire à trois étagères
Déplacez et rangez des échantillons de laboratoire, des équipements et des articles divers plus facilement dans le laboratoire grâce au chariot de laboratoire Bochem™. Deux roulettes sont équipées de freins à pied pour une meilleure stabilité.
Marque:  Bochem™ 11431
Code produit. 12601915
  • 316.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Trois étagères
  • Acier inoxydable
  • Charge maximale de 75 kg (25 kg par plaque)
  • Poignées de chaque côté du chariot
  • Roulettes à frein bloquant pour plus de stabilité
Spécification
Spécification
Étagères : 800 x 500 mm
900 x 600 x 940 mm
75 kg
Acier inoxydable
3
Chariot de laboratoire
Stockage et transport
Frein à pied
4
Roulettes
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bochem™ Chariot de laboratoire à trois étagères > Chariot de laboratoire ; capacité : 75 kg