Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1530
Description
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NECA. In addition, GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
ADORA2A has been shown to have many roles throughout the body. ADORA2A is involved in pain and inflammation regulation, inhibition of platelet aggregation, blood pressure regulation and contributes to ischemic brain damage. Selective antagonists of the ADORA2A pathway are being tested as adjuvants to dopaminergic drugs to treat Parkinson's disease and schizophrenia.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
NM_000675 | |
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
ADORA2A | |
Origine de clones à cellule unique | |
2 x 106 cellules | |
ADORA2A | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Contenu : Cellules K1530 CHO-K1 ADORA2A-CRE-bla GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 • GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
FRET | |
Cellules ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Division cellulaire | |
GeneBLAzer™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.