Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA GeneBLAzer™
Description
The GeneBLAzer™ C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Complement Component 5a Receptor 1 (C5AR1) (Accession No. NM_000710) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1213) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element and a promiscuous G Protein, Gα15, stably integrated into CHO-K1 cells.
The C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using C5a. In addition, C5AR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_001736.2 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Cellules à division arrêtée |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque à 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : o cellules GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 CHO-K1DA o Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solution D o Protocole de dosage GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 CHO-K1. o Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 CHO-K1 DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Description | Kit de dosage GeneBLAzer™ C5AR1-Gα±15 CHO-K1 DA, 1 plaque, Quantité de cellules ∽4,800,000 cellules/flacon, ligne cellulaire CHO-K1, méthode de détection par fluorescence, cible de GPCRs Druggable, rapporteur BLA (Beta-Lactamase), Système GeneBLAzer™, stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de prototypes, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, dosages pour rapporteurs GPCR à base de cellules |
| Symbole de gène(s) | C5aR1 |
| Comprend | Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 x 384 plaque à puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Inclut : GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 Cellules CHO-K1DA, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solution D, GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 Protocole de dosage CHO-K1, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Afficher plus |