Learn More
Buerkle™ Bloc d’alimentation pour Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
0,01kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bloc d’alimentation pour Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
- Bloc d’alimentation via une unité d’alimentation de 230 V
- Adaptateur de prise international fourni avec livraison
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bloc d’alimentation |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe vide-fût Accu / EnergyOne |
| Tension | 230 V |
| Description | Bloc d’alimentation inclus, Connecteurs pour Accu/EnergyOne |
| Poids (métrique) | 0,01kg |