Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
Marque:  Thermo Scientific™ 290GA242
Code produit. 10479234
Description
Description
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
10/boîte
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
Inserts droits directs Agilent
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent > Graphite ; à utiliser avec les inserts Agilent 453A1335, 453A1355, 453A2332, 453A2352