Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
Marque:  Thermo Scientific™ 290GA243
Code produit. 10467894
  • 75.46€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
10/boîte
Bague d’étanchéité pour insert en graphite
Inserts Agilent SSL
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent > Graphite ; à utiliser avec les inserts Agilent