Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environnements dangereux.
Marque: 3M™ 7000034749
52.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
Spécification
Filtre à cartouche | |
Baïonnette | |
Blanc | |
Cartouche pour gaz et vapeurs | |
Protection contre les vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65%) | |
6055 |
CE | |
Vapeurs organiques avec point d’ébullition <65°C | |
Gaz et vapeur | |
A2 | |
Demi-masques et masques complets | |
2/paquet |