Learn More
3M™ Respirateur à demi-masque série 6000
Les respirateurs à demi-masque série 6000 sont économiques, requièrent peu d’entretien et sont extrêmement légers. L’ensemble respirateur réutilisable à sonde série 6000Q est utilisé uniquement à des fins d’ajustement quantitatif.
Marque:  3M™ 7000146849
18.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12652555
  • 33.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Description
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace.Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
  • Les demi-masques réutilisables sont économiques, simples à manipuler, extrêmement légers et demandent peu d’entretien
  • Utilisé avec les systèmes d’air fournis par 3M™
  • Le système de raccordement à baïonnette permet la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, vapeurs et particules
  • La conception de double filtre offre une plus faible résistance respiratoire
  • Ensemble respirateur réutilisable à sonde série 6000 utilisé pour les tests d’ajustement quantitatif (17-987-3A & -3B)
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 140:1998
Élastomère thermoplastique
L
6300L
Gris
Demi-masque
Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage
4 points
Documents
Datasheets
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
3M™ Respirateur à demi-masque série 6000 > Série 6000