Learn More
3M™ Masques respiratoires complets réutilisables série 6000
Procurent un confort léger et une grande facilité d’utilisation. Les appareils respiratoires réutilisables recouvrant tout le visage 3M™ série 6000 sont équipés du système de raccordement 3M Bayonet permettant la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Marque: 3M™ 7100015051
120.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre de grande taille pour un large champ de vision et une excellente visibilité
- Conception ingénieuse avec joint facial en silicone pour plus de confort et de durabilité
- L’adaptateur central unique dirige l’air expiré et l’humidité vers le bas, réduisant les débris dans la soupape et favorisant un nettoyage rapide et facile
Spécification
EN 136:1998 (Classe 1) | |
Gris | |
Protection respiratoire masque complet | |
Couverture totale | |
Filtres série 200 et cartouches série 600 | |
Raccord baïonnette, double joint, membrane phonique, courroie de tête quatre points | |
Polycarbonate | |
400 g |
Baïonnette | |
Élastomère silicone, thermoplastique | |
M | |
Pour les applications de construction | |
4 points | |
Visière en PC | |
1 de chaque |