Learn More
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500
Les respirateurs à demi-masque offrent plus de confort et de visibilité, utilisent un système de fixation à baïonnette pour les filtres légers jumeaux afin de protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Marque:  3M™ 7000104177
33.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11703383
  • 65.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Requires : Cartouches et/ou filtres compatibles.Prend en charge les filtres 3M 7093 et série 2000 et les cartouches série 6000.
Description
Description
Ce masque robuste, réutilisable et résistant à la chaleur est fabriqué en silicone avancé plus doux pour le visage, tandis que sa conception unique permet de réduire les points de tension et de pression sur le visage. 
  • La vanne d’expiration Cool Flow™ s’ouvre plus facilement, réduisant la résistance respiratoire à l’expiration ainsi que l’accumulation de chaleur et d’humidité dans le masque
  • Le harnais du masque à deux modes, facile à ajuster, offre à l’utilisateur la possibilité de porter l’appareil respiratoire en mode traditionnel ou pause
  • L’étrier ne chauffe pas comme c’est le cas pour ceux en métal. Le 7500 est donc un excellent choix pour les applications de soudure
  • Tailles à codage couleur pour faciliter l’identification
 Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 140
Demi-masque
K7502
Silicone
M
1 de chaque
Documents
Datasheets
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500 > Modèle 7502 ; Moyen