Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme droite
Les forceps à pointe tranchante, en acier inox, de forme droite sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons. La poignée cannelée offre une bonne préhension.
Marque:  Buerkle™ 5386-0202
5.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16319561
  • 5.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier inox (1.4301)
  • Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons
  • La poignée cannelée offre une bonne préhension
  • Conviennent à un travail de précision dans le domaine de la chimie, l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire
Spécification
Spécification
Tranchants, droits
Tranchants, droits
Acier inoxydable (1,4301)
Forceps
Forceps
1
5,12 in
130 mm
Denrées alimentaires
Standard
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme droite > Longueur : 130 mm