Learn More
Buerkle™ Forceps en acier inox, émoussés, de forme droite
Ces forceps, en acier inox, émoussés, de forme droite conviennent à des tâches de précision en laboratoire. Les forceps sont de forme droite, avec des extrémités émoussées cannelées à l’intérieur. Les pinces brucelles de laboratoire sont en acier inox et dotées d’une poignée cannelée.
Marque: Buerkle™ 5386-0302
5.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conviennent à des tâches de précision en laboratoire
- Forme droite avec extrémités émoussées cannelées à l’intérieur – permet de saisir avec précision différents matériaux, tissus ou échantillons
- En acier inox et dotés d’une poignée cannelée
Spécification
Émoussé, droit | |
Émoussé, droit | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Denrées alimentaires | |
1 |
1 | |
5,12 in | |
130 mm | |
Forceps |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Forceps en acier inox, émoussés, de forme droite > Longueur : 130 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu