Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective au cétrimide Remel™ (déshydratée)
Procédez à l’isolation sélective et à l’identification présumée des bactéries Psuedomonas aeruginosa et d’autres bactéries à Gram négatif non fermentatives à l’aide de ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ R452802
Code produit. 11972642
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Procédez à l’isolation sélective et à l’identification présumée des Psuedomonas aeruginosa et des autres bacilles non fermentatifs à Gram négatif, à l’aide de la gélose sélective au cétrimide (déshydratée) Thermo Scientific™ Remel™. King et al. ont développé un milieu appelé gélose tech., utilisé pour améliorer la production de pyocyanine par Psuedomonas1. En 1955, Lowbury a décrit l’utilisation du cétrimide dans un milieu sélectif pour P. aeruginosa2. Cette formulation est recommandée par la pharmacopée américaine (USP) et l’AOAC International (AOAC)3,4. La gélose au cétrimide a la formule de gélose tech. mais est modifiée par l’ajout de cétrimide.
Isolez sélectivement et identifiez de manière présomptive les Psuedomonas aeruginosa et autres bacilles non fermentatifs à Gram-négatif, à l’aide de la gélose sélective au cétrimide (déshydratée).
  • Milieu sélectif :Le cétrimide dans le milieu inhibe les bactéries autres que P. aeruginosa en provoquant la libération de l’azote à partir des cellules bactériennes, ce qui rend le milieu sélectif pour P.aeruginosa.
  • Facilité de lecture :P. aeruginosa forme des colonies vertes fluorescentes qui peuvent être facilement différenciées des autres colonies non fluorescentes.
  • Cette formulation est recommandée par la pharmacopée américaine (USP) et l’AOAC International (AOAC)3,4.La gélose au cétrimide a la formule de gélose tech. mais est modifiée par l’ajout de cétrimide.
Ce milieu contient du sulfate de potassium et du chlorure de magnésium qui stimulent la production de pyocyanine et de fluorescéine.La production de fluorescéine est visualisée à l’aide d’une lumière ultraviolette.P.aeruginosa se caractérise par la production de pyocyanine, un pigment phénazine bleu-vert, hydrosoluble et non fluorescent.Le cétrimide (bromure de N-acétyl-NNN-triméthyl-ammonium, cetavlon) provoque la libération d’azote et de phosphore à partir de cellules bactériennes et inhibe les bactéries autres que P.aeruginosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : BAM, USP.
Poudre
500 g
Gélose sélective au cétrimide
Milieux de culture
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot206269 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberR452802
Numéro de lot119302 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Catalog NumberR452802
Numéro de lot913787 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR452802
Numéro de lot860392 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR452802
Numéro de lot822231 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR452802
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose sélective au cétrimide Remel™ (déshydratée) > Gélose sélective au cétrimide ; 500 g
Les réf. R110131 et R112040 ne sont pas prévues pour une utilisation DIV.