Learn More
Molecular Probes™ Flow Cytometry Size Calibration Kit (nonfluorescent microspheres)
Kit d’étalons de la taille de cytométrie en flux (microsphères non fluorescentes)
Marque:  Molecular Probes™ F13838
Code produit. 10583473
  • 658.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Notre kit d’étalons de taille par cytométrie en flux possède des références d’étalonnage de particules non fluorescentes qui offrent un moyen simple et précis de déterminer la taille des cellules par cytométrie en flux. Le kit contient six suspensions de microsphères de polystyrène hautement uniformes avec les diamètres suivants : 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm. Toutes les suspensions de microsphères sont contenues dans des flacons compte-gouttes pratiques.
Consultez des informations complémentaires sur l’étalonnage par cytométrie en flux et les microbilles de référence de taille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient six flacons de microsphères de polystyrène de haute uniformité : Microsphères de 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10 μm, 15 μm de diamètre.
  • Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
  • 1, 2, 4, 6, 10, 15
    Cytomètre en flux
    1 kit
    Cytométrie en flux
    dispersion
    Non fluorescent
    Suspension
    Température ambiante
    Kit d’étalonnage de la taille de cytométrie en flux
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot2985040 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberF13838
    Numéro de lot2855942 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberF13838
    Numéro de lot2592144 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog NumberF13838
    Numéro de lot2418548 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2022 Catalog NumberF13838
    Numéro de lot2260899 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2020 Catalog NumberF13838
    Nom du produit
    Molecular Probes™ Flow Cytometry Size Calibration Kit (nonfluorescent microspheres) > 1 kit