Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
122.96€ - 627.52€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10080401
|
Lenz Laborglasintrumente
07045070 |
190 mm | 1 L |
342.38€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10192091
|
Lenz Laborglasintrumente
07045082 |
290 mm | 5 L |
193.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409562
|
Lenz Laborglasintrumente
07045037 |
105 mm | 100 mL |
146.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10537671
|
Lenz Laborglasintrumente
07045058 |
163 mm | 500 mL |
233.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632092
|
Lenz Laborglasintrumente
07045028 |
90 mm | 50 ml |
189.74€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10642092
|
Lenz Laborglasintrumente
07045049 |
138 mm | 250 ml |
170.66€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10747331
|
Lenz Laborglasintrumente
07045073 |
259 mm | 2 L |
627.52€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757331
|
Lenz Laborglasintrumente
07045088 |
360 mm | 10 L |
376.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11903631
|
Lenz Laborglasintrumente
07045076 |
250 mm | 3 L |
122.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11913631
|
Lenz Laborglasintrumente
07045079 |
275 mm | 4 L |
172.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Spécification
Verre Duran |