Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07045037
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spezifikation
100 mL | |
Verre Duran | |
105 mm |