Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07045070
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10080401
  • 342.38€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-10-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
1 L
Verre Duran
190 mm