Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07045082
Code produit. 10192091
  • 193.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
5 L
Verre Duran
290 mm