Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07045037
Code produit. 10409562
  • 155.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
100 mL
Verre Duran
105 mm