Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07045049
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spécification
250 ml | |
Verre Duran | |
138 mm |