Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marque:  Fisherbrand™ 01-830A
Code produit. 16424520
  • 50.00€ / 200 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
  • Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
  • 2 mil d’épaisseur
  • Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030
1 à 2 gal.
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
20 cm
8 in.
2 mil
140°C
Elastic
Red
30 cm
Autoclavable
12 in
Polypropylene
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées > Red; Plain; Size: 8 x 12 in.