Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marque: Fisherbrand™ 018262
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
1 à 2 gal. | |
10 x 10 in | |
25 cm | |
10 po | |
2 mil | |
140°C |
Élastique avec ventilation à vapeur | |
Clair uni | |
25 cm | |
Autoclavable | |
10 po | |
Polypropylène |