Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marca: Fisherbrand™ 01830B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Specifica
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
3 to 4 gal. | |
19 x 14 in. (48 x 36 cm) | |
36 cm | |
14 in. | |
2 mil | |
140°C |
Elastic | |
Red | |
48 cm | |
Autoclavable | |
19 in. | |
Polypropylene |
Suggerimenti di prodotto
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées > Red; Plain; Size: 14 x 19 in.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto