Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
Marque: Fisherbrand™ 01-830D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
13 to 16 gal. | |
35 x 25 in. (89 x 64 cm) | |
64 cm | |
25 in. | |
2 mil | |
140°C |
Elastic | |
Red | |
89 cm | |
Autoclavable | |
35 in. | |
Polypropylene |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées > Red; Plain; Size: 25 x 35 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu