Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté de 20 ml avec bouchons en urée blancs
267.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d’activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
- Revêtement de bouchon : Polyéthylène en forme de cône
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
Spécification
Plastique | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
2,37 in | |
0.67 oz | |
Urée | |
61 mm | |
GPI 22-400 |
1,12 in | |
28 mm | |
20 ml | |
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté | |
20 ml | |
Bouchon à vis séparé | |
Flacon à scintillation | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30