Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses Code produit.: 15618825
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Code produit. 15618825
Noir
Click to view available options
Couleur de la monture:
Noir
Code produit. 15618825
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Economical, lightweight protection
Protection économique et légère
  • Les verres monobloc offrent un champ de vision complet et dégagé
  • Absorbe >99,9 % des rayons UV nocifs
  • Protections latérales et frontales moulées
  • Branches à spatule réglables
Certifications
Homologation CSA.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Spécification
Certifications/Conformité ANSI Z87.1, ANSI Z80.3
Teinte de la lentille Transparents
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Noir
Style des branches Réglable ; spatule
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    16
    Heures
    6
    Minutes
    42
    Secondes
    44
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses >