Learn More
Fisherbrand™ Lunettes de sécurité Visitorspec Code produit.: 15628825
Expédition estimée: 29-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Lunettes de sécurité Visitorspec
Code produit. 15628825
Verre non revêtu
Click to view available options
Verre non revêtu
Code produit. 15628825
Expédition estimée: 29-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour protéger les visiteurs dans des milieux industriels ou médicaux.
  • Lunettes de sécurité économiques
  • Conception 100 % en polycarbonate résistant aux chocs, enveloppante et à verre unique, avec des branches bleues
  • Le verre transparent absorbe >99,9 % de la lumière UV nocive
  • Verre non revêtu
  • S’adapte à la plupart des lunettes de vue
Compliance
Conforme aux normes ANSI™ Z87.1-2010.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ANSI Z87.1-2003.
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Couleur de la monture Bleu
Style des branches Longueur non réglable
Lens Material Polycarbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lunettes de sécurité Visitorspec >