Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Virtua™, 71500-00001
Click to view available options
Couleur de la monture : Transparent
Description
- Lunettes de sécurité Unisex offrant une protection et un prix abordable pour les visiteurs du site ou une protection à usage unique
- La conception offre une clarté maximale, une excellente couverture et un large champ de vision
- Branches souples profilées pour un ajustement étroit et confortable
- Revêtement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Verres transparents pour une excellente protection contre le rayonnement ultraviolet (UV)
- Marquage du verre : 2C-1,2 3M 1 FT
- Marquage de la monture : 3M EN166 FT CE
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE ; EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
À utiliser avec (application) | Protection et un prix abordable pour les visiteurs du site ou une protection à usage unique |
Couleur de la monture | Transparent |
Style des branches | Flexible |
Lens Material | Polycarbonate |
Documents
Product Information
Datasheets
7000061918
Taille: 226.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité Virtua™, 71500-00001 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu