Learn More
uvex Surlunettes de sécurité Super Over-The-Glass (au-dessus des lunettes)
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Description
- Alternative économique aux lunettes de protection de correction
- Technologie de revêtement de verre permanent Uvex : revêtement anti-buée à l’intérieur du verre, résistance aux rayures à l’extérieur
- Les branches latérales sont graduées en matériau dur à souple et reposent doucement sur le côté de la tête pour un ajustement sûr
- Verre haute résolution pour une clarté optique améliorée, spécialement pour porter deux paires de lunettes
- Protection UV à 100 %
- Verres transparents – adaptés à la plupart des environnements lumineux
- Transparent / UV 2-1,2
- Uvex Supravision NC
- Bleu
- EN 166 1F KN CE
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 1 F KN CE |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité Super OTG |
À utiliser avec (application) | Environnements lumineux |
Couleur de la monture | Bleu |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Surlunettes de sécurité Super Over-The-Glass (au-dessus des lunettes) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu