Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette universels Finntip™
Assurez un pipetage exact et précis grâce à ces cônes de pipettes universels, conçues à l’aide de nos connaissances de la manipulation des liquides, avec des surfaces hydrophobes uniformément lisses qui empêchent la rétention de liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 9400266
Description
Assurez un pipetage fiable et précis grâce aux pointes de pipette universelles Thermo Scientific™ Finntip™, fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les techniques de moulage les plus récentes. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des pointes qui préviennent la rétention des liquides.
Caractéristiques :
- Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
- Plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml
- En version stérile ou non stérile
- Options de conditionnements disponibles : racks, sacs, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
- Racks avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
- Code couleur uniquement pour les racks et packs de recharge
Remarque :
Fabriqués conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certifiés CE/IVD).
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Spécification
Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune | |
Sans filtre | |
Jaune | |
2 in | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Adaptation universelle | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |
250 μl | |
Non stérile | |
Finntip 250 kit de démarrage de recharge universelle | |
5.2cm | |
Recharge | |
14 x 96 pointes | |
FinnTip |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
21323B0 | Certificat de conformité | 31/12/2021 | 9400266 |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.