Learn More
Testo™ Bandelettes de température Testoterm™
Utilisez ces bandelettes pour surveiller la température des objets en mouvement ou de petite taille, ainsi que pour la surveillance à long terme des températures de transport et de stockage.Les bandelettes de température Testoterm™ peuvent être appliquées à une variété de surfaces différentes et réagir à des augmentations spécifiques de la température en changeant de couleur de manière irréversible en 2 à 3 secondes.
Marque: Testo™ 0646 0108
Description
- Bandelettes de température auto-adhésives
- Disponibles en livrets de 10
- Les bandelettes sont détachées et appliquées à l’objet que vous souhaitez mesurer
- Elles changent de couleur lorsque les seuils sont dépassés dans les 2 à 3 secondes
Spécification
Auto-adhésif | |
±1,5°C | |
37°C à 65°C | |
Bandelettes de température auto-adhésives |