Learn More
BD Tubes de sérum Vacutainer™
Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum.Les tubes de sérum BD™ Vacutainer™ sont fabriqués en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™.Des particules de silice ont été ajoutées dans le tube pour déclencher la coagulation ; les tubes sont marqués CAT et CE.
Marque: BD 367837
Includes: Boîte de 100 tubes.
Description
Afin d’obtenir des échantillons de sérum à partir de tubes en plastique, un activateur de coagulation doit être ajouté au tube. Comme la surface plastique seule est insuffisante pour déclencher la coagulation dans un délai acceptable, des particules de silice sont ajoutées dans les tubes de sérum en plastique BD Vacutainer™.
- Ces tubes sont marqués de l’acronyme CAT (tube activateur de coagulation)
- Le temps minimum recommandé pour la coagulation chez les patients qui n’ont pas été traités avec des anticoagulants est de 60 minutes
- Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
Spécification
Tube de sérum | |
PET | |
6 mL | |
13 x 100 mm | |
Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum | |
CE, CAT |
Silice | |
Hemogard | |
Rouge | |
Boîte de 100 tubes | |
Bloc |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- TUBE PLN PLH 13X100 6.0 BLBLCE RD
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: quartz