Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Marque: Thermo Scientific™ 94060103
91.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24310" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
- Excellents pour le pipetage monocanal et multicanaux
- Disponibles dans 6 plages volumiques : 0,2 à 10 μl, 1 à 200 μl, 5 à 300 μl, 100 à 1 000 μl, 50 à 1 200 μl et 10 ml
- Cônes stériles fournis sur racks de 10 x 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiés exempts de ADN, DNase, RNase et d’endotoxines.
- Gain de place grâce aux recharges
Cônes plus souples
- Cônes souples qui réduisent les efforts requis pour la prise et l’éjection des cônes, diminuant ainsi considérablement les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
- Garantie également d’une meilleure étanchéité avec le module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude
Spécification
Finntip Flex 10, Non-avec filtre, Stérile, Rack | |
Sans filtre | |
Rose | |
1,1 in | |
Rack | |
Rose | |
FinnTip Flex |
10 μl | |
Stérile | |
Finntip Flex 10 | |
3,3 cm | |
10 x 96 / rack | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Stériles et prêtes pour PCR |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
21222B0 | Certificat de conformité | 28/11/2024 | 94060103 |
24116C0 | Certificat de conformité | 06/08/2024 | 94060103 |
24105C0 | Certificat de conformité | 06/08/2024 | 94060103 |
24041C0 | Certificat de conformité | 05/08/2024 | 94060103 |
23194B0 | Certificat de conformité | 08/08/2023 | 94060103 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.