Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
Stockage sûr et pratique pour les pipettes manuelles et électroniques à l’aide de ces supports, avec des options de support unique, de support F, de supports multiples, de multicanal et de carrousel.
Marque: Thermo Scientific™ 9420400
94.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir F-Stand pour Finnpipette
- Accueille six pipettes
- Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
- Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
- Portoir multi-positions
- Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
- Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
- Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
- Rotatif, portable
- Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
- Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
- Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
- Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
Spécification
Support de pipettes | |
White | |
6 |
Support linéaire F-Stand, blanc | |
Pipettes manuelles (6) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.