Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable Finnpipette™ F3
Effectuez confortablement le pipetage de tous les jours et profitez du mode de fonctionnement idéal de ces pipettes manuelles à volume variable.
Marque: Thermo Scientific™ 4640090
322.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Les pipettes monocanal à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 sont confortables à utiliser et idéales dans le pipetage de tous les jours. La pipette Finnpipette F3 est dotée d’un large repose-doigt à code couleur et d’une poignée ergonomique. Les pipettes Finnpipette F3 sont disponibles en modèles mono et multicanaux.
Confort ergonomique
- Large repose-doigt avec code couleur pour une meilleure identification et ergonomie
- Poignée conçue pour offrir un grand confort à la main de l’utilisateur
- Large affichage Ergovisio pour la reconnaissance des volumes
Mode de fonctionnement idéal
- Matériaux trés résistant
- Bouton de pipetage à double action ; la partie supérieure rotative évite toute modification accidentelle du volume
- Mécanisme de réglage du volume avancé pour une justesse et une précision accrues
- Soufflage optimisé pour une distribution efficace des microgouttes dans les modèles de 50 μl ou inférieurs
Compatibles avec les pointes de pipettes Finntip, ainsi qu’avec d’autres modèles de pointes
Spezifikation
±3,0 à 0,6 %, 2,5 à 0,3 % | |
Finnpipette F3 5-50 μml | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
5 à 50 μl | |
Jaune |
Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | |
Jaune | |
1 | |
Pipette à volume variable | |
0,1 μl |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sonderangebote
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
16Heures
21Minutes
2Secondes
10Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.